Läs mer
Adamantane, TRC
Produktkod. 30007563
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007563 25 g
30003222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA20780025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 281-23-2
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane (9CI, ACI), Adamantane (6CI, 8CI), A 0696, MeSH ID: D000218, NSC 527913
IUPAC-namn Adamantan
LEDER C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
Formel vikt 136.1252
Procent renhet >95%