Läs mer
Adamantosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adamantoic Acid |
| CAS | 828-51-3 |
| Molekylformel | C11H16O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | adamantan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |