Läs mer
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
Kvantitet:
10/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 60 x 18mm; 10/cs. |
| Produkttyp | Disposable, Magnetic |
| För användning med (utrustning) | Disposable Magnetic Blade Carrier |
| Kvantitet | 10/Cs. |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Bredd (metrisk) | 18 mm |