missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAMTS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16830634 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16830634 20 μL 20µL
16820634 150 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16830634 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 127491AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ADAMTS-1 is a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif) protein family. Members of the family share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The protein encoded by this gene contains two disintegrin loops and three C-terminal TS motifs and has anti-angiogenic activity. The expression of this gene may be associated with various inflammatory processes as well as development of cancer cachexia. This gene is likely to be necessary for normal growth, fertility, and organ morphology and function.

Spezifikation

Antigen ADAMTS1
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.27 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen ADAMTS1
Genaccessionsnr. P97857, Q9UHI8
Gene Alias ADAM TS 1, ADAM TS1, ADAMTS 1, ADAMTS1, C3 C5, KIAA1346, METH 1, METH1
Gensymboler Adamts1
Värd art Rabbit
Immunogen ADAMTS1 Fusion Protein Ag3485
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11504, 79252, 9510
Målarter Rat, Mouse, Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.