Läs mer
ADAMTS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4665.00 SEK - 6410.00 SEK
Specifikationer
Antigen ADAMTS2
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18322814
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-17208-25UL
25 μg
4665.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18376744
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-17208-100UL
100 μg
6410.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
ADAMTS2 Polyclonal antibody specifically detects ADAMTS2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
ADAMTS2
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
9509
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 2, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 2, ADAM-TS 2, ADAMTS-2, ADAM-TS2EC 3.4.24.14, ADAMTS-3, EC 3.4.24, NPIDKFZp686F12218, PC I-NP, PCI-NP, PCINPhPCPNI, PCPNI, pNPI, Procollagen I N-proteinase, Procollagen I/II amino propeptide-processing enzyme, Procollagen N-endopeptidase
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: IEPLEKGLAAQEAEQGRVHVVYRRPPTSPPLGGPQALDTGASLDSLDSLSRALGVLEEHANSSRRRARRHAADDDYNIEV
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer