missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ADAMTS4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ADAMTS4 Polyclonal antibody specifically detects ADAMTS4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ADAMTS4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 4, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4, ADAM-TS 4, ADAMTS-2, ADAM-TS4, ADAMTS-4, ADMP-1EC 3.4.24.82, aggrecanase-1, EC 3.4.24, KIAA0688A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4 | |
| Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human ADAMTS4. | |
| 50 μg | |
| Cancer, GPCR, Neuroscience, Vision | |
| 9507 | |
| Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering