missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adapalene-d6 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adapalene-d6 Methyl Ester |
| CAS | 1330264-23-7 |
| Molekylformel | C29H24D6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylate-d6, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid Methyl Ester-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC1=CC=C(C2=CC=C(C=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3)C3=C2)C=C1C4(C[C@H]5C6)C[C@H]6C[C@H](C5)C4 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 6-[3-(1-adamantyl)-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]naphthalene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.58 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?