Learn More
Adapalene, MedChemExpress
Descripción
Adapalene (CD271), a third-generation synthetic retinoid, is widely used for the research of acne. Adapalene is a potent RAR agonist, with AC50s of 2.3 nM, 9.3 nM, and 22 nM for RARβ, RARγ, RARα, respectively. Adapalene also inhibits the enzymatic activity of GOT1 in a non-competitive manner. Adapalene exhibits anti-tumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Adapalene |
| CAS | 106685-40-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H28O3 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | CD271 |
| Solubility Information | DMSO : 20 mg/mL (48.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | COC1=C(C23CC4CC(C3)CC(C2)C4)C=C(C5=CC6=C(C=C(C(O)=O)C=C6)C=C5)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 412.52 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?