Läs mer
Adapalene Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester) |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 426.2195 |
| Procent renhet | >95% |