Läs mer
Adapalene, TRC
Produktkod. 30317310
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30317310 10 mg
1 options
Produktkod. 30317310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA22500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adapalene
CAS 106685-40-9
Molekylformel C28 H28 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel
InChI formel InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
LEDER COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC-namn 6-[3-(1-adamantyl)-4-metoxifyren] naftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 412.52
Formel vikt 412.2038