Learn More
Adapalene USP Related Compound A, Mikromol™
Codice prodotto. 30050327
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30050327 100 mg 100mg
30050200 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050327 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0681.05
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adapalene USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Analyte or Component Names Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H9 Br O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate, Adapalene Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC Name methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 265.1
Quantity 100 mg
Formula Weight 263.9786 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.