Läs mer
Adapalene USP Related Compound B, Mikromol™
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Beschreibung
Adapalene USP Related Compound B
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester) |
| CAS | 106685-41-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate (Adapalene Methyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H30 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(4-methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-, methyl ester, Adapalene Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc(OC)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5 |
| IUPAC-namn | methyl 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylate |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur