Läs mer
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Produktkod. 15360370 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå/blå
Grön/grön
Gul/gul
Rosa/Rosa
Vit/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15360370 Rosa/Rosa Paket med 2
15340370 Blå/blå Paket med 2
15350370 Vit/Vit Paket med 2
15380370 Gul/gul Paket med 2
15390370 Grön/grön Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15360370
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör 12 till 30 mm dia. (5 till 50 ml). Adapt-a-Rack™ håller rören i ett fast, upprätt läge.
  • Tillverkad av polyoximetylen (POM).
  • Ställen kan kopplas ihop för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när de bärs).
  • Öppna sidor möjliggör etikettvisning.
  • Platt bas för att hålla rören upprätt.
  • Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rosa/Rosa
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material POM
Positioner 4
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2 Pk.
Diameter (metrisk) Well 12 till 30 mm
Produkttyp Multi Stand Tube Rack
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Array 1 x 4
Bredd (metrisk) 5.6 cm