Läs mer
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå/blå
Grön/grön
Gul/gul
Rosa/Rosa
Vit/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Description
- Tillverkad av polyoximetylen (POM).
- Ställen kan kopplas ihop för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när de bärs).
- Öppna sidor möjliggör etikettvisning.
- Platt bas för att hålla rören upprätt.
- Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering.
- Autoklaverbar.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Multi Stand Tube Rack |
| Array | 1 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul/gul |
| Håller | Rör (5 till 50 ml) |
| Material | POM |
| Positioner | 4 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja, förregling |
| Show More |