Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Product Code. 15390370 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Blå/blå
Grön/grön
Gul/gul
Rosa/Rosa
Vit/Vit
Unit Size:
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg unitSize
15390370 Grön/grön Paket med 2
15340370 Blå/blå Paket med 2
15350370 Vit/Vit Paket med 2
15360370 Rosa/Rosa Paket med 2
15380370 Gul/gul Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15390370
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Rymmer rör 12 till 30 mm dia. (5 till 50 ml). Adapt-a-Rack™ håller rören i ett fast, upprätt läge.
  • Tillverkad av polyoximetylen (POM).
  • Ställen kan kopplas ihop för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när de bärs).
  • Öppna sidor möjliggör etikettvisning.
  • Platt bas för att hålla rören upprätt.
  • Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering.
  • Autoklaverbar.
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön/grön
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material POM
Positioner 4
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2 Pk.
Diameter (metrisk) Well 12 till 30 mm
Produkttyp Multi Stand Tube Rack
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Array 1 x 4
Bredd (metrisk) 5.6 cm