Läs mer
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Produktkod. p-6960118 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå/blå
Grön/grön
Gul/gul
Rosa/Rosa
Vit/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15340370
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör 12 till 30 mm dia. (5 till 50 ml). Adapt-a-Rack™ håller rören i ett fast, upprätt läge.
  • Tillverkad av polyoximetylen (POM).
  • Ställen kan kopplas ihop för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när de bärs).
  • Öppna sidor möjliggör etikettvisning.
  • Platt bas för att hålla rören upprätt.
  • Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Produkttyp Multi Stand Tube Rack
Array 1 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/blå
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material POM
Positioner 4
Form Rektangulära, rundade hörn
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2 Pk.
Bredd (metrisk) 5.6 cm
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Diameter (metrisk) Well 12 till 30 mm