Läs mer
Descrizione
- Tillverkad av polyoximetylen (POM)
- Ställen kan länkas samman för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när du bär dem)
- Öppna sidor möjliggör etikettvisning
- Platt bas för att hålla rören upprätt
- Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering
- Autoklaveringsbar
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blågrön |
| Håller | Rör (5 till 50 ml) |
| Material | POM |
| Positioner | 4 |
| Form | Rund |
| Staplingsbar | Ja, sammankoppling |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Diameter (metrisk) Well | 12 till 30 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?