Läs mer
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo
Produktkod. 15320370 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå/gul
Blågrön
Rosa/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15320370 Blå/gul Paket med 2
15300370 Blågrön Paket med 2
15330370 Rosa/Vit Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15320370
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör 12 till 30 mm dia. (5 till 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combos håller rören i ett fast, upprätt läge.
  • Tillverkad av polyoximetylen (POM)
  • Ställen kan länkas samman för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när du bär dem)
  • Öppna sidor möjliggör etikettvisning
  • Platt bas för att hålla rören upprätt
  • Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/gul
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material POM
Positioner 4
Form Rund
Staplingsbar Ja, sammankoppling
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2 förpackningar
Diameter (metrisk) Well 12 till 30 mm
Produkttyp Rörställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Array 1 x 4
Bredd (metrisk) 5.6 cm