Beskrivning
- Tillverkad av polyoximetylen (POM)
- Ställen kan länkas samman för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när du bär dem)
- Öppna sidor möjliggör etikettvisning
- Platt bas för att hålla rören upprätt
- Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rosa/Vit |
| Håller | Rör (5 till 50 ml) |
| Material | POM |
| Positioner | 4 |
| Form | Rund |
| Staplingsbar | Ja, sammankoppling |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Diameter (metrisk) Well | 12 till 30 mm |
| Visa mer |