Läs mer
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo
Produktkod. p-6960113 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå/gul
Blågrön
Rosa/Vit
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15300370
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer rör 12 till 30 mm dia. (5 till 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combos håller rören i ett fast, upprätt läge.
  • Tillverkad av polyoximetylen (POM)
  • Ställen kan länkas samman för ytterligare hållkapacitet (Länkade ställ bör stödjas undertill när du bär dem)
  • Öppna sidor möjliggör etikettvisning
  • Platt bas för att hålla rören upprätt
  • Finns i solid eller en kombination av färger för enkel kodidentifiering
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Array 1 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blågrön
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material POM
Positioner 4
Form Round
Hyllor None
Staplingsbar Yes, Interlocking
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 2 förpackningar
Bredd (metrisk) 5.6 cm
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Diameter (metrisk) Well 12 till 30 mm