Läs mer
Invitrogen™ Adapta™ Universal Kinase Assay Kit
Beskrivning
Adapta™ Universal Kinase Assay Kit är ett homogent, fluorescensbaserat immunoassay för att upptäcka ADP som produceras av kinaser eller andra ATP beroende enzymer.
För mer information, besök gärna www.invitrogen.com/adapta.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Universal Kinase Assay |
| Analysinträde | Biokemisk ADP-ackumulering |
| Innehåll och lagring | Adapta™ Universal Kinase Assay Kit levereras på torris och bör förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Formatera | 384-brunnars tallrik |
| Typ | Kinasanalyssats |
| Excitation/Emission | 340 615, ⁄665 |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| Gen-ID (Entrez) | 1022, 1147, 120892, 1612, 3376, 5289, 5290, 5294, 8536 |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 647, Europium |
| Visa mer |