Läs mer
Tocris Bioscience™ Adaptaquin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18716516
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18716516
Brand: Tocris Bioscience™ 5953/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor; antioxidant
Adaptaquin is a HIF-prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor. Blocks glutamate induced ROS production in HT-22 cells, independent of MnSOD. Exhibits neuroprotective effects and enhances functional recovery in rodent intracerebral hemorrhage models, via inhibition of ATF4 dependent genes. Brain penetrant. Also antioxidant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-[(4-Chlorophenyl)[(3-hydroxy-2-pyridinyl)amino]methyl]-8-quinolinol
CAS 385786-48-1
Kvantitet 10 mg
Mål Hydrolase Inhibitors
Molekylformel C21H16ClN3O2
Formel vikt 377.82
Renhet >97%