Läs mer
Honeywell™ Adaptec Skyddsglasögon, smala
Linsfärg:
Amber
Klart
Rök
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Trepositionsnäsryggen är enkel att justera och håller ögonen centrerade i linsen, där den optiska klarheten är bäst
- Arbetarnas syn är mindre ansträngd så de upplever mindre ögontrötthet, arbetar bekvämare under längre perioder och kan tydligare se sitt arbete
- Mjukt, flexibelt material gör att varje näsdyna självständigt anpassar sig efter bärarens ansikte, vilket ger större komfort, kontakt och stabilitet
- Justerbar linsvinkel förbättrar säkerheten och minskar imma
- Varje gångjärn spärrar till sju positioner - 30 graders anpassad justerbarhet så att linsen är vinklad för både optimalt ögonskydd och idealiskt utrymme för luftcirkulation
- En egenutvecklad tempeldesign (patentsökt) gör det möjligt för arbetare att justera tempelspänningen när som helst, säkert och utan att ta av glasögon
- Tempelarmen har en styv insats som glider framifrån och bak för att kontrollera trycket mot huvudet för en fastare eller lösare passform
- Finns i vanlig, smal och bred design
- En stil innebär enkel lagring och beställning samt konsekvent användning av glasögon av alla anställda på din anläggning. Det finns inte längre ett behov av att lagra 3-5 olika stilar av glasögon från flera tillverkare
- Ventilerad, dämpad ram för mindre imma
- Den dubbelverkande HydroShield anti-dim-linsbeläggningen ger mer än 20X längre varaktig imfri prestanda - även efter långvarig användning och upprepade rengöringar och ger 2X större reptålighet
Specifikationer
Specifikationer
| Linstyp | Hydroshield beläggning |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Beskrivning | Dielektrisk |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: C2317.1N, EG-intyg: C2317.1N |
| Linsfärg | Rök |
| För användning med (applikation) | Byggnad, konstruktion, allmän industri, underhåll |
| Ram färg | Röd, Svart |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |