Läs mer
Eppendorf™ Adapter för 250 mL rektangulär skopa i rotor FA - 6 x 250
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
1 x 50 mL Oak Ridge Runt Centrifugerör
1 x 50 ml kjolar rör
1 x 50 ml koniskt rör
1 x 85 mL Oak Ridge Runt Centrifugerör
3 x 30 mL Oak Ridge Runda Centrifugerör
4 x Eppendorf Tubes™ 5,0 mL och 15 mL koniska rör. (Universella adaptrar krävs för 5 ml rör.)
7 x 10 mL Oak Ridge runda centrifugrör
7 x 16 mL Oak Ridge runda centrifugrör
7 x runda blodprovsrör: D16, 5,5 till 12,0 ml
8 x runda blodprovsrör: D13, 2,6 till 8,0 ml
9 x FACS™ Runda rör, 5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Anpassar ett brett utbud av centrifugrör för att passa i Rotor FA - 6 x 250
- Set med 2 delar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 7 x runda blodprovsrör: D16, 5,5 till 12,0 ml |
| Beskrivning | För 250 mL rektangulär hink i Rotor FA-6x250 |
| Antal platser | 7 |
| Antal per förpackning | Set med 2 delar |