Läs mer
Buerkle™ Adapter för kulventil
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
3/4 tum Invändigt, 2 tum fint yttre
Beskrivning
- 2 tum yttergänga
- 3/4 tum innergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Kulventiler |
| Trådstorlek | 3/4 tum Invändigt, 2 tum fint yttre |
| Produkttyp | Trådadapter |