Läs mer
Hettich Lab Technology™ Adapter
Produktkod. 10046881
Kapacitet:
0,2/0,4 ml
1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL
100 ml
12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL
17 x 15 ml
20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
9 x 1,5/2,0 ml
För användning med (utrustning):
1 x 50 ml rör
100 ml ASTM-rör, Carrier 4275
Bärare 1366, 1427
Bärare 1425
Bärare 1481, 1490, 1495
Bärare 1490
Bärare 4880
Bärare 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Transportör 1481, 1495
Transportör 1752
Transportör 4780
Transportör 4795, 5645, 4266, 4570
Transportör 4890
Transportör 5051, 5628
Max. Diameter på rör:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Rörlängd:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 6
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10046881
missing translation for 'mfr': Hettich Lab Technology™ 1436
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hettich Lab Technology™ Adaptern är utformad för att klara anpassade centrifugarbetsbelastningar.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer
  • Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Informations sur la commande
dimForUseWithEquipment
Spécification
Typ Adapter
Kapacitet 50 ml
Max. Diameter på rör 34 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) 1 x 50 ml rör
Antal per förpackning 1 vardera
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis