Läs mer
Hettich Lab Technology™ Adapter
Produktkod. 10741543
Change view
Kapacitet:
0,2/0,4 ml
1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL
100 ml
12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL
17 x 15 ml
20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
9 x 1,5/2,0 ml
För användning med (utrustning):
1 x 50 ml rör
100 ml ASTM-rör, bärare 4275
Bärare 1366, 1427
Bärare 1425
Bärare 1481, 1490, 1495
Bärare 1490
Bärare 4880
Bärare 5625-A
Hangarfartyg 1752
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Transportör 1481, 1495
Transportör 1752
Transportör 4780
Transportör 4795, 5645, 4266, 4570
Transportör 4890
Transportör 5051, 5628
Max. Diameter på rör:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Rörlängd:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (utrustning) Max. Diameter på rör Max. Rörlängd unitSize
10741543 4 x 9/15 ml Transportör 1481, 1495 17 mm 100 mm Varje
10108821 50 ml Bärare 1490 34 mm 100 mm Varje
10485012 450/650/750 ml Bärare 4880 96 mm 147 mm Varje
10198381 100 ml Bärare 1481, 1490, 1495 44 mm 100 mm Varje
10511083 50 ml Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 29 mm 115 mm Varje
11387660 250/290 ml Hangarfartyg 1752 62 mm 100 mm Varje
11464988 4 x 50 ml Transportör 1752 29 mm 115 mm Varje
10272680 1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S 13 mm 82 mm Varje
10557971 0,2/0,4 ml Rotor 1612 6 mm 45 mm Paket med 6
10708944 20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL Transportör 5051, 5628 12 mm 92 mm Varje
11488259 9 x 1,5/2,0 ml Bärare 1425 11 mm 38 mm Varje
10368962 17 x 15 ml Bärare 5625-A 17 mm 100 mm Varje
10450665 3 x 94/100 ml Transportör 4780 65 mm 115 mm Varje
10767303 3 x 25/30 ml Transportör 4795, 5645, 4266, 4570 26 mm 100 mm Varje
10198811 5 x 0,5/1,5/2,0 ml Bärare 1481, 1490, 1495 11 mm 38 mm Varje
10274863 250/290 ml Transportör 4890 62 mm 137 mm Varje
11435068 20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml Bärare 5625-A 13 mm 100 mm Varje
12053924 9 x 1,5/2,0 ml Bärare 1366, 1427 11 mm 38 mm Varje
10752354 12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL Transportör 5051, 5628 13 mm 100 mm Varje
11438199 100 ml 100 ml ASTM-rör, bärare 4275 58 mm 161 mm Varje
10046881 50 ml 1 x 50 ml rör 34 mm 100 mm Varje
11424988 100 ml Transportör 1752 44 mm 100 mm Varje
10629633 50 ml Bärare 4880 29 mm 115 mm Varje
10301932 50 ml Bärare 1481, 1490, 1495 29 mm 115 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10741543 Leverantör Hettich Lab Technology™ Leverantörsnummer 1329
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hettich Lab Technology™ Adaptern är utformad för att klara anpassade centrifugarbetsbelastningar.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer
  • Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 4 x 9/15 ml
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Transportör 1481, 1495
Antal per förpackning 1 förpackning