Läs mer
- Home
- Products
- Centrifuger
- Centrifugeradaptrar
- Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter
Produktkod. 12053924
Change view
Kapacitet:
0,2/0,4 ml
1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL
100 ml
12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL
17 x 15 ml
20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
9 x 1,5/2,0 ml
För användning med (utrustning):
1 x 50 ml rör
100 ml ASTM-rör, Carrier 4275
Bärare 1366, 1427
Bärare 1425
Bärare 1481, 1490, 1495
Bärare 1490
Bärare 4880
Bärare 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Transportör 1481, 1495
Transportör 1752
Transportör 4780
Transportör 4795, 5645, 4266, 4570
Transportör 4890
Transportör 5051, 5628
Max. Diameter på rör:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Rörlängd:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet | För användning med (utrustning) | Max. Diameter på rör | Max. Rörlängd | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12053924 | 9 x 1,5/2,0 ml | Bärare 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm | Varje |
| 10741543 | 4 x 9/15 ml | Transportör 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm | Varje |
| 10108821 | 50 ml | Bärare 1490 | 34 mm | 100 mm | Varje |
| 10485012 | 450/650/750 ml | Bärare 4880 | 96 mm | 147 mm | Varje |
| 10198381 | 100 ml | Bärare 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm | Varje |
| 10511083 | 50 ml | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm | Varje |
| 11387660 | 250/290 ml | Transportör 1752 | 62 mm | 100 mm | Varje |
| 11464988 | 4 x 50 ml | Transportör 1752 | 29 mm | 115 mm | Varje |
| 10272680 | 1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm | Varje |
| 10557971 | 0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm | Paket med 6 |
| 10708944 | 20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL | Transportör 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm | Varje |
| 11488259 | 9 x 1,5/2,0 ml | Bärare 1425 | 11 mm | 38 mm | Varje |
| 10368962 | 17 x 15 ml | Bärare 5625-A | 17 mm | 100 mm | Varje |
| 10450665 | 3 x 94/100 ml | Transportör 4780 | 65 mm | 115 mm | Varje |
| 10767303 | 3 x 25/30 ml | Transportör 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm | Varje |
| 10198811 | 5 x 0,5/1,5/2,0 ml | Bärare 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm | Varje |
| 10274863 | 250/290 ml | Transportör 4890 | 62 mm | 137 mm | Varje |
| 11435068 | 20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml | Bärare 5625-A | 13 mm | 100 mm | Varje |
| 10752354 | 12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL | Transportör 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm | Varje |
| 11438199 | 100 ml | 100 ml ASTM-rör, Carrier 4275 | 58 mm | 161 mm | Varje |
| 10046881 | 50 ml | 1 x 50 ml rör | 34 mm | 100 mm | Varje |
| 11424988 | 100 ml | Transportör 1752 | 44 mm | 100 mm | Varje |
| 10629633 | 50 ml | Bärare 4880 | 29 mm | 115 mm | Varje |
| 10301932 | 50 ml | Bärare 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Finns i en mängd olika konfigurationer
- Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Beställningsinfo
dimForUseWithEquipment
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 9 x 1,5/2,0 ml |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| Max. Rörlängd | 38 mm |
| För användning med (utrustning) | Bärare 1366, 1427 |
| Antal per förpackning | 1 vardera |