Läs mer
Hettich Lab Technology™ Adapter
Kapacitet:
0,2/0,4 ml
1,1 till 1,4 mL, 2,6 till 3,4 mL, 2,7 till 3 mL, 1,6 till 5 mL, 5 mL, 6 mL
100 ml
12 x 1,6 till 5 mL, 2,6 till 3,4 mL, 4,9 mL, 5/6/7 mL
17 x 15 ml
20 x 1,6 till 5/4 till 7 ml, 4 till 5,5/4,5 till 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 till 3,0 mL, 4,5 till 5 mL, 5/6 mL
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
450/650/750 ml
5 x 0,5/1,5/2,0 ml
50 ml
9 x 1,5/2,0 ml
För användning med (utrustning):
1 x 50 ml rör
100 ml ASTM-rör, Carrier 4275
Bärare 1366, 1427
Bärare 1425
Bärare 1481, 1490, 1495
Bärare 1490
Bärare 4880
Bärare 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Transportör 1481, 1495
Transportör 1752
Transportör 4780
Transportör 4795, 5645, 4266, 4570
Transportör 4890
Transportör 5051, 5628
Max. Diameter på rör:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Rörlängd:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika konfigurationer
- Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 4 x 9/15 ml |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportör 1481, 1495 |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |