Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Rotor F-35-6-30
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
för Rotor F-35-6-30, litet rotorhål
för Rotor F-35-6-30, stort rotorhål
Max. Rörlängd:
65 till 89 mm
90 till 110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- För Rotor F-35-6-30
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Max. Rörlängd | 65 till 89 mm |
| För användning med (utrustning) | för Rotor F-35-6-30, stort rotorhål |
| Antal platser | 12 |