Läs mer
Eppendorf™ Adapter
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Adapter 13x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 15mL koniska rör, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund botten/PL/TB
Adapter 50mL koniska rör, PL/TB
för 500 ml Nalgene
för 600 ml TPP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Adapter 500mL flaskor med bred hals/RB (2x)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | för 500 ml Nalgene |
| Antal per förpackning | Set om 2 |