Läs mer
Eppendorf™ Adapter
Produktkod. 15798379 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Adapter 13x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 15mL koniska rör, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund botten/PL/TB
Adapter 50mL koniska rör, PL/TB
för 500 ml Nalgene
för 600 ml TPP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15798379
Brand: Eppendorf™ 5920710001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar tillgängliga för en mängd olika Eppendorf produkter som passar dina behov.
Adapter, för Eppendorf Tubes 5,0mL och 15mL, set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Adapter 15mL koniska rör, PL/TB
Antal per förpackning Set om 2