Läs mer
Eppendorf™ Adapter
Produktkod. p-7113373 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Adapter 13x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 15mL koniska rör, PL/TB
Adapter 16x75-100mm rund botten/PL/TB
Adapter 17,5x100mm rund botten/PL/TB
Adapter 50mL koniska rör, PL/TB
för 500 ml Nalgene
för 600 ml TPP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15797918
Brand: Eppendorf™ 5920701002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar tillgängliga för en mängd olika Eppendorf produkter som passar dina behov.
Adapter 600mL w. koniska rör/RB (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) för 600 ml TPP
Antal per förpackning Set om 2