Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Rotor F-35-6-30
Produktkod. 10541944 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 100 till 125 mm Centriprep™
1 x 15 ml rör
1 x 2,6 till 7 ml rör
1 x 30 ml rör
1 x 50 ml koniskt rör
1 x 9 till 15 ml rör
6 x 50 ml
Borrningsstorlek (metrisk):
Litet rotorhål
Stort rotorhål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Produktkod. 10541944
Brand: Eppendorf™ 5427727000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adapter för rotorer designad för användning med Eppendorf Centrifuger
  • Rotor F-35-6-30 rymmer 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för stort rotorhål
Typ av rör Konisk falk
Kapacitet 1 x 50 ml koniskt rör
Max. Diameter på rör 29.5 mm
För användning med (utrustning) Rotor F-35-6-30
Borrningsstorlek (metrisk) Stort rotorhål
Beskrivning 29,5 dia. x 100 till 125 mm
Antal platser 6
Antal per förpackning 2/Pk.