Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Rotor F-35-6-30
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 100 till 125 mm Centriprep™
1 x 15 ml rör
1 x 2,6 till 7 ml rör
1 x 30 ml rör
1 x 50 ml koniskt rör
1 x 9 till 15 ml rör
6 x 50 mL
Borrningsstorlek (metrisk):
Litet rotorhål
Stort rotorhål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Beskrivning
- Rotor F-35-6-30 rymmer 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för stort rotorhål |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 6 x 50 mL |
| Max. Diameter på rör | 29 mm |
| För användning med (utrustning) | Rotor F-35-6-30 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | Stort rotorhål |
| Beskrivning | 29 dia. x 95 till 125 mm |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |