Beskrivning
- Adapter för Rotor F-45-64-5-PCR används med Eppendorf Centrifug
- Rotor F-45-64-5-PCR rymmer upp till 64 x 0,2 mL PCR-rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för stort rotorhål |
| Typ av rör | PCR |
| För användning med (utrustning) | F-45-64-5PCR |
| Beskrivning | Adapter |
| För användning med (applikation) | PCR-remsor |
| Antal per förpackning | 4/Pk. |