Läs mer
Hettich™ Adapter för blod- och urinrör, för EBA 200 bänkcentrifuger
För användning med (utrustning):
EBA 200 Benchtop Centrifuge
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för blod-/urinrör 13 x 75 mm (dia. x L)
- För upp till 8 rör
- RPM/RCF: mindre än eller lika med 8, 000/6, 153
- Ram med metallinneslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för blod-/urinrör |
| För användning med (utrustning) | EBA 200 Benchtop Centrifuge |
| Kapacitet | 8 rör |
| Beskrivning | Ram med metallinneslutning |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |