Läs mer
Motic™ Adapter, Brightfield, LM Plan
Produktkod. 15445332
Change view
För användning med (utrustning):
LM Plan mål, AE2000MET mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15445332 LM Plan mål, AE2000MET mikroskop Varje
1 options
Produktkod. 15445332 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101010400011
Få plats med en ljusfälts-LED med denna adapter. Motic™ Adapter, Brightfield, LM Plan är speciellt utformad för LM Plan-mål.
  • Rymmer ljusfälts-LED.
  • För LM Plan mål
  • Utnyttja fördelarna med ljusfältsmikroskopi:
    • Optik ändrar inte observerad strukturfärg.
    • Optik ändrar inte fläckfärger.
    • Generellt billigare än faskontrastoptik.
    • Kräver färre justeringar för provobservation.
Specifikationer
Typ Ljusfält
För användning med (utrustning) LM Plan mål, AE2000MET mikroskop