Läs mer
Hettich™ Adapter för Carrier 5051
Produktkod. 10265442
Kapacitet:
11 x 8,5 till 11 ml rör
12 x 4 till 7 ml rör
2 x 50 ml
7 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10265442
Brand: Hettich™ 5259
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Adapter för bärare nr. 5051
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 2 x 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 115 mm
För användning med (utrustning) Bärare 5051
Fartyg per adapter 2