Läs mer
Hettich™ Adapter för Carrier 5051
Kapacitet:
11 x 8,5 till 11 ml rör
12 x 4 till 7 ml rör
2 x 50 ml
7 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 5051
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 2 x 50 ml |
| Max. Diameter på rör | 29 mm |
| Max. Rörlängd | 115 mm |
| För användning med (utrustning) | Bärare 5051 |
| Fartyg per adapter | 2 |