Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 1427
Produktkod. 10021942
Kapacitet:
12 x 2,7 till 6 ml rör
12 x 4,5 till 7 ml rör
15 ml
2 x 25 ml
50 ml
6 x 8,5 till 15 ml rör
6 x 9 ml
9 x 1,5 till 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10021942
Brand: Hettich™ 5273
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Adapter för bärare nr. 1427
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Mikrorör
Kapacitet 9 x 1,5 till 2 ml rör
Max. Diameter på rör 11 mm
Max. Rörlängd 38 mm
För användning med (utrustning) Transportör nr. 1427
Fartyg per adapter 9