Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 1427
Kapacitet:
12 x 2,7 till 6 ml rör
12 x 4,5 till 7 ml rör
15 ml
2 x 25 ml
50 ml
6 x 8,5 till 15 ml rör
6 x 9 ml
9 x 1,5 till 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 1427
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Blod/urin, rund botten |
| Kapacitet | 12 x 4,5 till 7 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 12 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportör nr. 1427 |
| Fartyg per adapter | 12 |