Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 1427, för koniska rör
Kapacitet:
1 x 50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 1427
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 1 x 50 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 29 mm |
| Max. Rörlängd | 115 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportör nr. 1427 |
| Fartyg per adapter | 1 |