Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4780
Produktkod. 10699443
Kapacitet:
14 x 12 mL
2 x 100 mL
24 x 1,5 till 2 ml rör
250 mL
35 x 1,1 till 5 ml rör
4 x 50 mL
400 mL
7 x 25 till 30 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10699443
Brand: Hettich™ 4773
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Adapter för bärare nr. 4780
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Mikrorör
Kapacitet 24 x 1,5 till 2 ml rör
Max. Diameter på rör 11 mm
Max. Rörlängd 38 mm
För användning med (utrustning) Transportör nr. 4780
Fartyg per adapter 24