Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4880
Produktkod. 10113382
Change view
Kapacitet:
14 x 5 till 12 ml rör
19 x 1,6 till 7 ml rör
2 x 100 ml
250 ml
290 ml
3 x 85 till 100 ml rör
4 x 45 till 50 ml rör
48 Microliter eller 24 x 1,1 till 4 ml rör
5 x 50 ml
7 x 25 till 30 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10113382 5 x 50 ml Varje
10397412 14 x 5 till 12 ml rör Varje
10615693 3 x 85 till 100 ml rör Varje
10215542 19 x 1,6 till 7 ml rör Varje
10483362 7 x 25 till 30 ml rör Varje
11445088 4 x 45 till 50 ml rör Varje
11455088 2 x 100 ml Varje
11465088 250 ml Varje
10268152 290 ml Varje
10510893 48 Microliter eller 24 x 1,1 till 4 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10113382 Leverantör Hettich™ Leverantörsnummer 4840
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Adapter för bärare nr. 4880
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Konisk, kjol, rund botten
Kapacitet 5 x 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 115 mm
För användning med (utrustning) Transportör nr. 4880
Fartyg per adapter 5