Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4880
Kapacitet:
14 x 5 till 12 ml rör
19 x 1,6 till 7 ml rör
2 x 100 mL
250 mL
290 mL
3 x 85 till 100 ml rör
4 x 45 till 50 ml rör
48 Microliter eller 24 x 1,1 till 4 ml rör
5 x 50 mL
7 x 25 till 30 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Adapter för bärare nr. 4880
- För användning med Hettich Rotorer
- Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Mikroliter, rundbottnad, konisk, konisk kjol |
| Kapacitet | 14 x 5 till 12 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 17 mm |
| Max. Rörlängd | 120 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportör nr. 4880 |
| Fartyg per adapter | 14 |