Läs mer
Hettich™ Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Produktkod. p-7115940
Kapacitet:
19 x 4 till 15 ml rör
2 x 100 mL
21 x 1,6 till 7 ml rör
225 mL
250 mL
30 x 2,7 till 7 ml rör
4 x 50 mL
7 x 25 till 30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12013914
Brand: Hettich™ 4433
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Adapter för bärare nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
  • För användning med Hettich Rotorer
  • Kompatibel med ett brett utbud av rör för att passa en mängd olika applikationer
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Blod/urin, rund botten
Kapacitet 30 x 2,7 till 7 ml rör
Max. Diameter på rör 12 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Transportörer nr. 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Fartyg per adapter 30