Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal
Produktkod. 16326495 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 1000 ml
Produktkod. Kapacitet
16326495 1 x 1000 ml
1 options
Produktkod. 16326495 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5910756003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Adapter för 1 x 1000 ml flaska i Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal
  • För 1 000 ml flaska med bred hals (katalognummer 5910 770.006) i kombination med Rotor S-4xUniversal
  • Set med 2 delar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 x 1000 ml
Beskrivning För Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal
Antal platser 1
Antal per förpackning Set med 2 delar