Läs mer
Eppendorf™ Adapter för koniska rör, flaskor och tallrikar
Produktkod. 16534144 Handla allt Eppendorf Produkter
:
Antal: 2/Pk
Produktkod. 16534144
Brand: Eppendorf™ 5920755005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koniskt rör, flaska och plattadapter för rotor S-4xUniversal-Large.
  • 2 stycken
  • Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
För användning med (utrustning) 50 mL koniska rör, 175 till 250 mL flaskor och tallrikar
Beskrivning För Rotor S-4xUniversal-Large
Antal per förpackning 2