Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 koner
Beschreibung
- Kottar
- Enl. enligt DIN 12249 blankett B
- Standard koniska slipade koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Spezifikation
Spezifikation
| Standard konisk led nr | NS 19/26 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Ytterrör | 17 mm |
| Material | Duran Glas |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?